I1659
Anti-IFI-16 antibody, Mouse monoclonal
~1 mg/mL, clone IFI-230, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Interferon-inducible 16
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IFI-230, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 85-95 kDa (cluster of three isotypes A, B, and C)
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of the Jurkat cell line
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IFI16(3428)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?