Documentos Principais
HT200
Sigma-Aldrich
Fontana-Masson Kit
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
prazo de validade
Expiry date on the label
Nível de qualidade
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
aplicação(ões)
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Implicações do diagnóstico
Fontana-Masson staining is used for the demonstration of argentaffin substances such as melanin, argentaffin granules and some neurosecretory granules.
Princípio
Argentaffin cells and melanin possess the ability to bind silver from a silver solution and reduce to visible metallic silver without the need for a reducing agent. The Fontana-Masson Stain Kit can be used for frozen or paraffin embedded sections.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)