Documentos Principais
HT110380
Sigma-Aldrich
Eosin Y Solution, Alcoholic, with Phloxine
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.47
Formulário
solution
Nível de qualidade
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
Outras notas
Certified Eosin Y, 0.1% (w/v) and certified phloxine B, 0.1% (w/v) in acidified ethanol
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Roberta Noberini et al.
Methods (San Diego, Calif.), 184, 19-28 (2019-10-13)
Aberrations in histone post-translational modifications (PTMs) have been implicated with the development of numerous pathologies, including cancer. Therefore, profiling histone PTMs in patient samples could provide information useful for the identification of epigenetic biomarkers, as well as for the discovery