HT110316
Eosin Y Solution, Alcoholic, with Phloxine
About This Item
Produtos recomendados
forma
solution
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup