HS8881A
Vinyl-Coated Lead Ring ("C" shape)
fits beaker size, 125 to 500 mL, blue
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
blue
Características
fits beaker size 125 to 500 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS8881A
Descrição geral
The Lead Ring is perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
Características e benefícios
- Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
- O-Shape Style
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)