HS234522
Lab wipe holder
large, L × W × D 320 mm × 127 mm × 97 mm, clear acrylic
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
clear acrylic
Características
Holds Large wipes box
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS234522
C × L × P
320 mm × 127 mm × 97 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The clear acrylic Lab Wipe Holder holds Kimwipe and other major brand′s size boxes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS234522 | 4061835302116 |