HS23202A
TrueNorth® Cryogenic Vial
capacity 2 mL, assorted colors lid, round bottom (, ribbed skirt)
Sinônimo(s):
Cryogenic vial
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
assorted colors lid
natural tube (with assorted cap colors (Blue, Red, Green, Purple, Grey))
polypropylene
round bottom (, ribbed skirt)
descrição
threaded joint external
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS23202A
Parâmetros
-196 °C min. temp.
diâmetro da tampa
12.2 mm
capacidade
2 mL
diâmetro do tubo
12 mm
Descrição geral
Características e benefícios
- Puncture/rupture-resistance polypropylene vial
- Silicone lid seal & patented easy-grip faceted lid with ergonomic 1.5 twist to open and close
- Flush cap saves space during storage
- Printed writing area and graduations
- Sterile packed in resealable bags. Includes traceable sterility certificate
- Recommended for mechanical freezers and vapor phase LN2 (-196 °C)
- US Patent No. D595424
- Disposable
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)