Documentos Principais
HS20341B
Aluminum Test Tube Basket
basket L × width × H 256 mm × 152 mm × 152 mm, silver
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.12
Materiais
aluminum
silver
Características
holds Test tubes, lab consumables
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS20341B
C × largura × A da cesta
256 mm × 152 mm × 152 mm
Descrição geral
The strong Test Tube Basket is ideal for washing and storing test tubes in mechanical washers or autoclaves.
Características e benefícios
  • Baskets for use in washers, autoclaves or for storage of lab consumables
  • Autoclavable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)