HPA001474
Anti-OASL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-59 kDa 2′→5′-Oligoadenylate synthetase-like protein antibody produced in rabbit, Anti-TRIP-14 antibody produced in rabbit, Anti-Thyroid receptor-interacting protein 14 antibody produced in rabbit, Anti-p59 OASL antibody produced in rabbit, Anti-p59OASL antibody produced in rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sequência de imunogênio
EVLDAVRTVEEFLRQEHFQGKRGLDQDVRVLKVVKVGSFGNGTVLRSTREVELVAFLSCFHSFQEAAKHHKDVLRLIWKTMWQSQDLLDLGLEDLRMEQRVPDALVFTIQTRGTAEPITVTIVPAYRAL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OASL(8638)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligação
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HPA001474-100UL | 4061835679058 |
HPA001474-25UL | 4061842773008 |