HISTO-PB
Visikol® HISTO™ Penetration Buffer
About This Item
Produtos recomendados
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Render tissue samples transparent for imaging.
- Achieve clearer, sharper images in antibody tissue staining applications.
- The Visikol HISTO tissue clearing process does not affect prior immunolabeling.
- Save time. The Visikol HISTO method is rapid relative to many popular current tissue clearing techniques.
- Retain morphology and lipid content in your samples.
- The HISTO tissue clearing method is easily reversible for follow up 2D histology/IHC or for 3D data validation against traditional histology.
- Non-toxic.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Visikol® HISTOTM tissue clearing solutions and protocols are reversible and powerful cell culture and 3D tissue clearing reagents that are designed to enable your developmental biology, neuroscience, cancer biology and drug discovery research.