H9786
Anti-Hepatocyte Growth Factor Receptor (c-Met) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-HGF Receptor
About This Item
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MET(4233)
mouse ... Met(17295)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3