H7786
Hck human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Nível de qualidade
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
≥350 units/mg protein
peso molecular
58 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HCK(3055)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)