H6759
L-Histidine β-naphthylamide
≥98% (TLC)
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Histidine β-naphthylamide, powder
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
forma
powder
cor
white to faint yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C16H16N4O/c17-15(8-14-9-18-10-19-14)16(21)20-13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)7-13/h1-7,9-10,15H,8,17H2,(H,18,19)(H,20,21)/t15-/m0/s1
chave InChI
DKDILZBBFKZMRO-HNNXBMFYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges