Documentos Principais
H4667
Sigma-Aldrich
Cytochrome P450 2C9*2 (R144C), human
recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C9 Arg144Cys, CYP2C9 R144C
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
descrição
purified, soluble
forma
liquid
atividade específica
12-88 units/mg protein
peso molecular
54370 g/mol
concentração
3.5-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL (P450)
6-14 ng/mg protein (specific content)
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CYP2C9(1559)
Descrição geral
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
Definição da unidade
One unit will convert 1.0 nanomole of diclofenac (2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid) 4`-hydroxylated product per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2