H4644
Hypercalcemia of malignancy factor 1-40 human
≥95% (HPLC), suitable fo drug transporter assays
Sinônimo(s):
Ala-Val-Ser-Glu-His-Gln-Leu-Leu-His-Asp-Lys-Gly-Lys-Ser-Ile-Gln-Asp-Leu-Arg-Arg-Arg-Phe-Phe-Leu-His-His-Leu-Ile-Ala-Glu-Ile-His-Thr-Ala-Glu-Ile-Arg-Ala-Thr-Ser, PTH-Like Adenylate Cyclase Stimulating Protein, PTHrP (1-40), Parathyroid hormone-related protein (1-40)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Hypercalcemia of malignancy factor 1-40 human, ≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
técnica(s)
drug transporter assay: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PTHLH(5744)
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?