GW22489
Anti-GNAI3 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-87U6, Anti-ARCND1, Anti-HG1A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Genway 15-288-22489
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GNAI3(2773)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1