Key Documents
GE90100123
Cytiva (TM) Blue Sepharose High Performance
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.53
embalagem
pack of 50 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 90100123
Informações legais
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C