GE80-1106-88
Glass Plates
U-frame, H × W × D 200 mm × 260 mm × 1 mm, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
glass
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 80110688
A × L × P
200 mm × 260 mm × 1 mm
Categorias relacionadas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE80-1106-88 | 4061821190321 |