GE17-5481-51
HiTrap® Capto™ Core 700
Cytiva 17-5481-51, pack of 5 × 1 mL
Sinônimo(s):
Capto Core 700 Column
About This Item
ligand
octylamine
embalagem
pack of 5 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-5481-51
Parâmetros
5 bar
D.I. da coluna
7 mm
Matriz
highly cross-linked agarose
Tamanho médio da partícula
75 (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
3-14(pH interval where the medium can be subjected to, for cleaning- or sanitization-in-place.)
Faixa de trabalho
2-14(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
capacidade
~13 mg binding capacity (ovalbumin)
adequação
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- High capacity and productivity in flowthrough mode.
- Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification.
- Wide operational window of pH and conductivity.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)