GE17-5432-02
Butyl Sepharose™ High Performance
Cytiva 17-5432-02, pack of 200 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
butyl
embalagem
pack of 200 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-5432-02
Matriz
cross-linked agarose
tamanho de partícula
24-44 μm
Tamanho médio da partícula
34 μm
cleaning in place
2-14
Faixa de trabalho
3-13
adequação
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Descrição geral
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
This section is about salt selection and buffer preparation in HIC medium from GE Healthcare, parameters such as buffer ions and pH are considered
This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography
Here the correct ways for Column, Media and Sample preparation for Hydrophobic Interaction Chomatography (HIC) with GE Healthcare media are detailed, including sample application, load volume and temperature
Protocolos
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.