GE10600118
Amersham™ Protran® Premium Western blotting membrane sandwich, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 10600118
bainha L × C
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
tamanho de poro
0.2 μm pore size
Categorias relacionadas
Descrição geral
Amersham™ Protran® Premium NC Sandwich contains 10 Western blotting sandwiches, consisting of precut Amersham™ Protran® Premium nitrocellulose membranes preassembled with 2 x 3MM Chr filter papers. Designed for convenience and ease-of-use.
Características e benefícios
- Precut Amersham Protran Premium 0.2 µm nitrocellulose membranes.
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Informações legais
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Palavra indicadora
Warning
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)