Documentos Principais
GBL805025
Grace Bio-Labs PATH® protein microarray slides, no barcode
nitrocellulose (on glass slide), external size 25 mm × 75 mm, pack of 20 ea
Sinônimo(s):
non-porous nitrocellulose film slide
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.15
Materiais
nitrocellulose (on glass slide)
embalagem
pack of 20 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 805025
tamanho externo
25 mm × 75 mm
Descrição geral
The Grace Bio-Labs PATH protein microarray slides are a non-porous nitrocellulose film slides.
Benefits:
  • Low and consistant fluorescent backgrounds
  • Higher protein binding
  • Superior signal-to-noise
Informações legais
PATH is a registered trademark of Courtagen Life Sciences, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GBL805025-20EA4061832401379