GBL664571
Grace Bio-Labs CultureWell™ silicone isolator sheet material
thickness 0.5 mm, (No adhesive)
Sinônimo(s):
silicone sheet
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Materiais
clear silicon
esterilidade
non-sterile
Características
(No adhesive)
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 664571
C × L
180 mm × 130 mm
espessura
0.5 mm
Descrição geral
CultureWell clear silicone sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. They may be used to isolate cells grown in culture dishes or separate multiple specimens affixed to microscope slides.
Aplicação
Grace Bio-Labs CultureWell™ silicone isolator sheet material has been used to prepare a gastrointestinal cell construct.
Informações legais
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL664571-5EA | 4061832400266 |