GBL654002
Grace Bio-Labs SecureSeal™ imaging spacer
1 well, diam. × thickness 9 mm × 0.12 mm
Sinônimo(s):
peal and stick adhesive chamber spacers, thin adhesive spacers for coverslpis, thin adhesive spacers for slides
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
adhesive/adhesive
colorless
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 654002
diâmetro × espessura
9 mm × 0.12 mm
externo C × L
18 mm × 18 mm
poços
1
Descrição geral
Aplicação
Microscopy
High-temperature single-molecule kinetic analysis
anti-Stokes Raman scattering microscopy
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)