Documentos Principais
GBL505016
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose film slides
16- 6 mm x 6 mm NC pad per slide, plain glass
Sinônimo(s):
nitrocellulose slides, protein microarrays
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
Materiais
nitrocellulose (on glass)
embalagem
pack of 20 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 505016
tamanho externo
25 mm × 75 mm
tipo de ligação
medium binding surface
Descrição geral
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
Informações legais
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)