Documentos Principais
GBL103240
Grace Bio-Labs reusable CultureWell gaskets
wells, 4, well diam. × depth 9 mm × 1 mm, well capacity (50-100 μL)
Sinônimo(s):
reusable slide gasket, reusable slide well
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Materiais
clear silicone
esterilidade
(non-sterile)
non-sterile
Características
wells 4
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 103240
externo C × L
61 mm × 24 mm
área do poço
0.6 cm2
capacidade do poço
(50-100 μL)
diâmetro do poço × profundidade
9 mm × 1 mm
poços
4
Descrição geral
Gaskets are ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes. Gaskets are non-sterile and may be sterilized by autoclaving, UV or alcohol. Ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes and to isolate cells using removable hydrophobic barriers on coverglass.
Aplicação
High resolution microscopy
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture
Informações legais
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)