G5671
Anti-Galectin-8 antibody, Mouse monoclonal
~1.0 mg/mL, clone VA-11.25, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
ANTIGal-8, ANTILGALS8, ANTILectin, galectoside-binding, soluble 8, ANTIPCTA1, ANTIProstate carcinoma tumor antigen 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
VA-11.25, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~34 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using rat galectin 8 recombinant protein
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LGALS8(3964)
mouse ... Lgals8(56048)
rat ... Lgals8(116641)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)