G014
S(−)-Baclofen hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
S(–)-β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]28/D −2.2°, c = 0.9 in methanol(lit.)
cor
white
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H12ClNO2.ClH/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14;/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14);1H/t8-;/m1./s1
chave InChI
WMNUVYYLMCMHLU-DDWIOCJRSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)