F4429
FAUC 213
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2-[4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-ylmethyl]pyrazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: ~24 mg/mL (with warming up to 60 °C)
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)Cc3cc4ccccn4n3
InChI
1S/C18H19ClN4/c19-15-4-6-17(7-5-15)22-11-9-21(10-12-22)14-16-13-18-3-1-2-8-23(18)20-16/h1-8,13H,9-12,14H2
chave InChI
DTRXURJDKOYCCD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815)
Aplicação
- to test its effect on the expression of luteinizing hormone in eel pituitary primary cell culture
- to test its effect on bupropion induced hypophagia and locomotion in rats
- to test its modulatory effects on rat basolateral amygdala in the presence of dopamine
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3