Documentos Principais
EPM1282-9905
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 44/44R Incubator Shakers
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Materiais
aluminum
Características
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
fabricante/nome comercial
Eppendorf® M1282-9905 (Global)
capacidade
(60 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Platforms to fit the Eppendorf New Brunswick 44 and 44 R incubated shakers.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)