Documentos Principais
EPM1231-9936
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 3100 Water Bath Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.73
Materiais
stainless steel
Características
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
fabricante/nome comercial
Eppendorf® M1231-9936 (NA)
C × L
30.5 cm × 42 cm
Descrição geral
Platform to fit the Eppendorf New Brunswick Innova 3100 water shaking waterbath.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)