Documentos Principais
EPM1190-9915
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2000 Platform Shaker
for 50 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Materiais
stainless steel
Características
dedicated
for 50 mL Erlenmeyer flasks
fabricante/nome comercial
Eppendorf® M1190-9915 (Global)
C × L
33 cm × 28 cm
capacidade
(20 x 50 mL Erlenmeyer flasks)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Platforms dedicated to fit Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shakers
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)