Documentos Principais
EP6731011515
Eppendorf® CellXpert® C170i CO2 Incubator
Copper interior, Oxygen control, inner door non-segmented, handle right side, AC/DC input 120 V, US 2-pin plug (US/JP/South America)
Sinônimo(s):
Heaters
About This Item
Código UNSPSC:
41104405
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6731011515
Descrição geral
CellXpert® C170i, non-segmented inner door, handle right side, 1 – 20 % oxygen control, copper package, 100 – 127 V/50 – 60 Hz (US/JP/South America)
Características e benefícios
  • handle right side
  • non-segmented inner door
  • 180° HTD (standard with C170i)
  • copper package: chamber, water tray and four shelves
  • 100 – 127 V, 50 – 60 Hz
Informações legais
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP67310115154065271238213