EP6337000019
Eppendorf® Mastercycler® Nexus X2 Thermal Cyclers
Nexus X2, complete unit, aluminum block, AC/DC input 230 V, 50/60 Hz (EU)
Sinônimo(s):
Mastercycler® Nexus X2, PCR Thermal Cycler
About This Item
Produtos recomendados
Características
CSA and CE compliant
Nexus X2
aluminum block
complete unit
holds 64/32?×?0.2?mL PCR tubes or 24/10?×?0.5 mL PCR tubes
unit can control 2 other units in network
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6337000019 (EU)
Parâmetros
37-110 °C temp. range (Lid)
4-99 °C temp. range (control)
técnica(s)
PCR: suitable
L × P × A
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
peso
11 kg
Descrição geral
Certified Quality
All Eppendorf cyclers follow these quality guidelines:
- Individual, documented quality control certificates
- Calibration accordingly to national and international standards: NIST (USA), DKD/PTB (Germany), UKAS/NPL (UK)
- UL/cUL listed
Informações legais
acessório
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)