EP6001040210
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 14 x 53 mm/2 in boxes, (1 x 14) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Características
(1 x 14) configuration
Holds 14 x 53 mm/2 in boxes
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6001040210 (Global)
técnica(s)
cryopreservation: suitable
P × L × A
141 mm (5.6 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 776 mm (30.6 in.)
capacidade
(max box number per rack: 14 (1 x 14))
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)