EP6001040111
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 14 x DWP (53 mm/ 2 in), (14 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Características
(14 x 1) configuration
Holds 14 x DWP (53 mm/ 2 in)
rack for DWP (53 mm/ 2 in)
side access
with locking rod
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6001040111 (Global)
técnica(s)
cryopreservation: suitable
P × L × A
140 mm (5.5 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 776 mm (30.6 in.)
capacidade
(max box size (mm): 86 x 128)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)