EP6001021310
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 8 x 76 mm/3 in boxes, (4 x 2) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Características
(4 x 2) configuration
Holds 8 x 76 mm/3 in boxes
max. box number per rack: 8 (4 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6001021310 (Global)
técnica(s)
cryopreservation: suitable
P × L × A
569 mm (22.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 167 mm (6.6 in.)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)