Documentos Principais
EP5920738003
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 37 x 5.5 - 12 mL tubes, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiais
round bottom
Características
capacity 37 x 5.5 - 12 mL tubes
Holds 5.5 - 12 mL tubes
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5920738003 (Global)
Parâmetros
4,120 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Diâmetro
16 mm
compatibilidade
for use with Universal-Large bucket
Descrição geral
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)