Documentos Principais
EP5910757000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 750 mL conical tubes, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
Holds 750 mL flat bottom bottles
for 750 mL conical tubes
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5910757000
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with Universal bucket
Descrição geral
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)