EP5910714009
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 175-225 ml bottle, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
Holds 175 - 225 mL tubes
for 175-225 ml bottle
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5910714009
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 400 mL round bucket
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapter for various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x400 rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)