Documentos Principais
EP5910711000
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 12x75 mm round-bottom tubes (FACS), pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
Holds 12 x 75 mm tubes
for 12x75 mm round-bottom tubes (FACS)
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5910711000
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 400 mL round bucket
Descrição geral
Adapter for various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x400 rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)