Documentos Principais
EP5910704003
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 16x75 mm-100 mm round-bottom tubes, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
for 16x75 mm-100 mm round-bottom tubes
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5910704003
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 400 mL round bucket
Descrição geral
Adapter for various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x400 rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG