EP5910703007
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 13x75 mm-100 mm round-bottom tubes, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
for 13x75 mm-100 mm round-bottom tubes
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5910703007
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 400 mL round bucket
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapter for various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x400 rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5910703007-2EA |