Documentos Principais
EP5895171001
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x500, without buckets
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
to hold 4 x MTP/flex buckets
S-4x500, without buckets
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5895171001
Parâmetros
4,000 max. RCF (3,220 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5910R
Descrição geral
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG