EP5895124003
Buckets for Eppendorf® S-4x750 Rotor
aerosol-tight capable, including plate carrier, pack of 4
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
Características
aerosol-tight capable
including plate carrier
embalagem
pack of 4
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5895124003 (Global)
técnica(s)
centrifugation: suitable
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)