EP5825748000
Adapter for Eppendorf® S-4-104
Holds 14 mL tubes, pack of 2
About This Item
Materiais
round bottom
Características
Holds 14 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5825748000 (Global)
Parâmetros
3,214 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
117 mm
Diâmetro
17.5 mm
compatibilidade
for use with 750 mL round bucket
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5825748000-2EA | 4061835078615 |