Documentos Principais
EP5825744004
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1 x wide neck bottle 750 mL, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiais
flat bottom
Características
capacity 1 x wide neck bottle 750 mL
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5825744004 (Global)
Parâmetros
3,146 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
150 mm
Diâmetro
104 mm
compatibilidade
for use with 750 mL round bucket
Descrição geral
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG