Documentos Principais
EP5825740009
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1.5/2.0 mL, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiais
flat bottom
Características
capacity 1.5/2.0 mL
for use with aerosol-tight lid
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5825740009 (Global)
Parâmetros
3,197 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
39 mm
Diâmetro
11 mm
compatibilidade
for use with 750 mL round bucket
Descrição geral
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Two adapters, each for 50 reaction vessels 1.5/2.0 mL. To be used with Eppendorf Rotor S-4-104, S-4x1000 round buckets or S-4x750.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)