EP5825739000
Eppendorf® Adapter
for 14 x Tube 5.0 mL, for rotor S-4-104, set of 2 pieces
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Produtos recomendados
Características
for 14 x Tube 5.0 mL, for rotor S-4-104
embalagem
set of 2 pieces
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5825739000
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 750 mL round bucket
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5825739000-14EA | 4022536227313 |