Key Documents
EP5825738004
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 23 x 2.6 - 8 mL round-bottom Tubes, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Materiais
round bottom
Características
capacity 23 x 2.6 - 8 mL round-bottom Tubes
for use with aerosol-tight lid
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5825738004 (Global)
Parâmetros
3,044 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
115 mm
Diâmetro
13 mm
compatibilidade
for use with 750 mL round bucket
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG